Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [clone: W6/32]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23755-100EA 790 EUR InStock
ABCAAB23755-100
Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody [clone: W6/32]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA Class I
Clonality: monoclonal
Clone: W6/32
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité