Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AF-9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23894-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB23894-100
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AF-9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: THY1 (Thy-1 cell surface antigen)
Clonality: monoclonal
Clone: AF-9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité