Anti-Ganglioside asialo GM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23942-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB23942-50
Anti-Ganglioside asialo GM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ganglioside asialo GM2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité