Anti-INCENP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 58-217]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23956-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB23956-100
Anti-INCENP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 58-217]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INCENP (inner centromere protein antigens 135/155kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 58-217
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité