Anti-MHC Class II Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRC OX-6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB23990-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB23990-100
Anti-MHC Class II Mouse Monoclonal Antibody [clone: MRC OX-6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MHC Class II
Clonality: monoclonal
Clone: MRC OX-6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité