Anti-PARP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P193-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24110-500EA 550 EUR InStock
ABCAAB24110-500
Anti-PARP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P193-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PARP4 (poly (ADP-ribose) polymerase family, member 4)
Clonality: monoclonal
Clone: P193-10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité