Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 47-8D3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24111-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB24111-100
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 47-8D3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S100A9 (S100 calcium binding protein A9)
Clonality: monoclonal
Clone: 47-8D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité