Anti-Blood Group N antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: DRF-8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24217-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB24217-100
Anti-Blood Group N antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: DRF-8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Blood Group N antigen
Clonality: monoclonal
Clone: DRF-8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité