Anti-Blood Group H ab antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 87-N]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24222-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB24222-100
Anti-Blood Group H ab antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 87-N]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Blood Group H ab antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 87-N
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité