Anti-HLA G Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-G/9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24384-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB24384-100
Anti-HLA G Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-G/9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA G
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-G/9
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité