Anti-C Reactive Protein Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: C6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24462-200EA 480 EUR InStock
ABCAAB24462-200
Anti-C Reactive Protein Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: C6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C Reactive Protein
Clonality: monoclonal
Clone: C6
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité