Anti-CD16 + CD32 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: FCR 4G8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24537-50EA 265 EUR InStock
ABCAAB24537-50
Anti-CD16 + CD32 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: FCR 4G8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD16 + CD32
Clonality: monoclonal
Clone: FCR 4G8
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité