Anti-TBL1XR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24550-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB24550-100
Anti-TBL1XR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TBL1XR1 (transducin (beta)-like 1 X-linked receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité