Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P2B1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24590-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB24590-100
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P2B1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PECAM1 (platelet/endothelial cell adhesion molecule 1)
Clonality: monoclonal
Clone: P2B1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité