Anti-NSE Mouse Monoclonal Antibody [clone: NSE-P1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24709-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB24709-100
Anti-NSE Mouse Monoclonal Antibody [clone: NSE-P1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NSE
Clonality: monoclonal
Clone: NSE-P1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité