Anti-P180 Lamellar Body Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24751-100EA 475 EUR InStock
ABCAAB24751-100
Anti-P180 Lamellar Body Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: P180 Lamellar Body Protein
Clonality: monoclonal
Clone: 3C9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité