Anti-CD45R Rat monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: RA3-6B2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24897-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB24897-50
Anti-CD45R Rat monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: RA3-6B2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD45R (CD45R)
Clonality: monoclonal
Clone: RA3-6B2
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité