Anticorps monoclonal de souris anti-CD45.1 FITC (fluorescéine) [clone : A20]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24917-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB24917-50
Anticorps monoclonal de souris anti-CD45.1 FITC (fluorescéine) [clone : A20]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : CD45.1(CD45.1)
Clonalité : Monoclonal
Clone: A20
Conjugaison: FITC (Fluorescéine)
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG2a
Réactivité: Souris
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité