Anti-EGFR Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 11C2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB24928-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB24928-50
Anti-EGFR Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 11C2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EGFR (epidermal growth factor receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: 11C2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité