Anti-IL12 p70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QS-12p70]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25036-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB25036-100
Anti-IL12 p70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QS-12p70]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL12 p70
Clonality: monoclonal
Clone: QS-12p70
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité