Anti-IL13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-B13]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25037-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB25037-100
Anti-IL13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-B13]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL13 (interleukin 13)
Clonality: monoclonal
Clone: B-B13
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité