Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FN-18]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25109-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB25109-100
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FN-18]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: monoclonal
Clone: FN-18
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité