Anticorps monoclonal anti-CD8A de rat à la biotine [clone : 53-6.7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25176-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB25176-100
Anticorps monoclonal anti-CD8A de rat à la biotine [clone : 53-6.7]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : CD8A (molécule CD8a)
Clonalité : Monoclonal
Clone : 53-6,7
Conjugaison : Biotine
Épitope :
Hôte : Rat
Isotype : IgG2a
Réactivité: Souris
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité