Anti-ITGA5 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5H10-27 (MFR5)]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25251-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB25251-100
Anti-ITGA5 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5H10-27 (MFR5)]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA5 (integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide))
Clonality: monoclonal
Clone: 5H10-27 (MFR5)
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité