Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Texas Red®) [clone: 53-6.7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25294-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB25294-50
Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Texas Red®) [clone: 53-6.7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD8A (CD8a molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 53-6.7
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Texas Red®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité