Anti-HEXIM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25388-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB25388-100
Anti-HEXIM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HEXIM1 (hexamethylene bis-acetamide inducible 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité