Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody APC (Allophycocyanin) [clone: M1/70]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25482-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB25482-50
Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody APC (Allophycocyanin) [clone: M1/70]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGAM (integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit))
Clonality: Monoclonal
Clone: M1/70
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité