Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL2RA Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: 7D4]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB25534-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB25534-50
Anti-IL2RA Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: 7D4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL2RA (interleukin 2 receptor, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: 7D4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité