Anti-MHC Class 1 H2 Db Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 27-11-13]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25547-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB25547-100
Anti-MHC Class 1 H2 Db Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 27-11-13]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MHC Class 1 H2 Db
Clonality: monoclonal
Clone: 27-11-13
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité