Anti-Ly6c Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: HK1.4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25572-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB25572-100
Anti-Ly6c Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: HK1.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ly6c
Clonality: monoclonal
Clone: HK1.4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2c
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité