Anti-CD1A Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 76-7-4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25599-50EA 305 EUR InStock
ABCAAB25599-50
Anti-CD1A Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 76-7-4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD1A (CD1a molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 76-7-4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité