Anti-TNFSF18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB25948-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB25948-100
Anti-TNFSF18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFSF18 (tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité