Anticorps monoclonal anti-HLA de souris DR [clone : MEM-267]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB26089-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB26089-100
Anticorps monoclonal anti-HLA de souris DR [clone : MEM-267]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA DR
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-267
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité