Anti-EIF2S1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB26197-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB26197-100
Anti-EIF2S1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF2S1 (eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité