Anti-SSRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB26229-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB26229-100
Anti-SSRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SSRP1 (structure specific recognition protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 30000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité