Anti-pan CEACAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: TET2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB26283-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB26283-50
Anti-pan CEACAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: TET2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: pan CEACAM
Clonality: monoclonal
Clone: TET2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité