Anti-HTLV 1 Tax Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB26997-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB26997-50
Anti-HTLV 1 Tax Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HTLV 1 Tax
Clonality: monoclonal
Clone: 1A3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité