Anti-TUBG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TU-30]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27074-100EA 450 EUR InStock
ABCAAB27074-100
Anti-TUBG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TU-30]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TUBG1 (tubulin, gamma 1)
Clonality: monoclonal
Clone: TU-30
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité