Anti-ERBB2 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27086-500EA 530 EUR InStock
ABCAAB27086-500
Anti-ERBB2 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERBB2 (v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité