Anti-CD75 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-L5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27316-1EA 550 EUR InStock
ABCAAB27316-1
Anti-CD75 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B-L5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD75
Clonality: monoclonal
Clone: B-L5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité