Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: DC-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27551-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB27551-100
Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: DC-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT18 (keratin 18)
Clonality: monoclonal
Clone: DC-10
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité