Anti-ERBB2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27597-7EA 745 EUR InStock
ABCAAB27597-7
Anti-ERBB2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERBB2 (v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: SP3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité