Anti-Nitro tyrosine Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27647-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB27647-100
Anti-Nitro tyrosine Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nitro tyrosine
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité