Anti-HPX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27711-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB27711-100
Anti-HPX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HPX (hemopexin)
Clonality: monoclonal
Clone: 32
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité