Anti-BCL3 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27780-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB27780-100
Anti-BCL3 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL3 (B-cell CLL/lymphoma 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité