Anti-BCL2L13 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27795-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB27795-100
Anti-BCL2L13 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL2L13 (BCL2-like 13 (apoptosis facilitator))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité