Anti-TIE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Cl. 8C9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB27851-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB27851-100
Anti-TIE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Cl. 8C9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIE1 (tyrosine kinase with immunoglobulin-like and EGF-like domains 1)
Clonality: monoclonal
Clone: Cl. 8C9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité