Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-48]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB28093-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB28093-100
Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-48]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB2 (integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit))
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-48
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité