Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-59]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB28104-100EA 305 EUR InStock
ABCAAB28104-100
Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-59]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPN (sialophorin)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-59
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité