Anti-ZFP42 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB28141-100EA 455 EUR InStock
ABCAAB28141-100
Anti-ZFP42 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZFP42 (ZFP42 zinc finger protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité